Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-VPREB1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-12326R
BOSSBS-12326REA 719 EUR InStock
BOSSBS-12326R
Anti-VPREB1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
VpreB is expressed in pre-B lymphocytes, but not in mature B cells or in other blood cell lineages. The gene which encodes VpreB maps to human chromosome 22q11.2. The VpreB and Lambda 5 genes encode the Iota and Omega polypeptide chains, respectively, which associate with the Ig-Mu chain to form a molecular complex that is expressed on the surface of pre-B cells. This complex presumably regulates Ig gene rearrangements in the early steps of B cell differentiation. In the mouse the two genes are simultaneously expressed in pre-B cells and belong to the same transcription unit. A primary transcript is synthesized from which the pre-B and Lambda 5 mRNAs are derived by alternative splicing. In the human, however, the two genes are separate and do not belong to the same transcription unit.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: VPREB1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité