Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-LY6C Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BS-12327R-A647
BOSSBS-12327R-A647EA 876 EUR InStock
BOSSBS-12327R-A647
Anti-LY6C Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
The gene encoding the mouse alloantigen, Ly-6C, maps to chromosome 15 and encodes a 131 amino acid protein that belongs to the Ly-6 family of glycosyl-phosphatidylinositol (GPI)-linked proteins. Ly-6 family members share amino acid homology throughout a distinctive cysteine rich protein domain that incorporates O-linked carbohydrates. Murine Ly-6 molecules have unique patterns of tissue expression during hematopoiesis from multipotential stem cells to lineage committed precursor cells, and on specific leukocyte subpopulations in the peripheral lymphoid tissues. Ly-6C is predominantly expressed on murine peripheral CD8 T cells. Ly-6C is involved in endothelial adhesion, the killing of target cells by CTLs, inducing TCR-mediated activation of IL-2 and IFN-?production in CD8 T cells and the homing of CD8 T cells. In addition, Ly-6C may act as a signaling molecule of LFA-1 activation.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: LY6C
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité