Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ABCB7 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-12331R-A680
BOSSBS-12331R-A680EA 890 EUR InStock
BOSSBS-12331R-A680
Anti-ABCB7 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
The peroxisomal membrane contains several ATP-binding cassette (ABC) transporters, ABCD14 that are known to be present in the human peroxisome membrane. All four proteins are ABC half-transporters, which dimerize to form an active transporter. A mutation in the ABCD1 causes X-linked adrenoleukodystrophy (X-ALD), a peroxisomal disorder which affects lipid storage. ABCD2 in mouse, is expressed at high levels in the brain and adrenal organs, which are adversely affected in X-ALD. The peroxisomal membrane comprises 2 quantitatively major proteins, PMP22 and ABCD3. ABCD3 is associated with irregularly shaped vesicles which may be defective peroxisomes or peroxisome precursors. ABCD4 localizes to peroxisomes. The genes which encode ABCD14 map to human chromosome Xq28, 12q11-q12, 1p22-p21 and 14q24.3, respectively. ABCB7 is a half-transporter involved in the transport of heme from the mitochondria to the cytosol and maps to human chromosome Xq13.1-q13.3.

Type: Primary
Antigen: ABCB7
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 201-300/752
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité