Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ERMAP Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-12333R-A750
BOSSBS-12333R-A750EA 890 EUR InStock
BOSSBS-12333R-A750
Anti-ERMAP Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
ERMAP is a single-pass type one membrane protein that belongs to the immunoglobulin superfamily. Expressed in cord blood, fetal liver and adult bone marrow, ERMAP is thought to function as a cell adhesion molecule in erythroid cells and is responsible for expression of the Scianna/Radin (Sc/Rd) blood group antigen system. The Sc/Rd system is comprised of seven antigens that are present on the surface of red blood cells and have a variety of functions ranging from protein transport to cell adhesion. These seven blood antigens can differ in their expression within a population and may sometimes differ between mother and child. A fetus expressing different blood antigens than its mother may cause the mother to produce against the fetal blood. This condition is known as hemolytic disease of the newborn (HDN) and is characterised by jaundice, anemia and in some cases, infant death.

Type: Primary
Antigen: ERMAP
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 61-120/475
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité