Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MAEA Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BS-12337R-A647
BOSSBS-12337R-A647EA 893 EUR InStock
BOSSBS-12337R-A647
Anti-MAEA Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
Emp is a 396 amino acid ubiquitously expressed adhesion protein. Expressed as 5 alternatively spliced isoforms, Emp contains one CTLH domain and one LisH domain. Emp can form a complex with F-actin, which is involved regulating actin distribution in erythroblasts and macrophages. Considered to assist with cell division and nuclear architecture, Emp is localized with condensed chromatin at prophase, nuclear spindle poles at metaphase and in the contractile ring during telophase and cytokinesis. Although the exact function of Emp is unknown, Emp is suggested to be involvement in erythroblast-macrophage cell attachment, terminal maturation and enucleation of erythroid cells, and inhibiting apoptosis of erythroblasts.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: MAEA
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité