Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CPA3 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-12338R-CY7
BOSSBS-12338R-CY7EA 893 EUR InStock
BOSSBS-12338R-CY7
Anti-CPA3 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
Carboxypeptidase A (CPA) is a pancreatic exopeptidase which hydrolyses the peptide bond adjacent to the C-terminal end in polypeptide chains. Mast cell carboxypeptidase A (MC-CPA), a part of the peptidase M14 family, is a highly conserved metalloprotease localized to the secretory granules, along with trytases and chymases. MC-CPA is stored as an active enzyme in the granule and is released, along with other inflammatory mediators, upon mast cell degranulation. MC-CPA mirrors pancreatic carboxypeptidase A in cleaving COOH-terminal aromatic and aliphatic amino acid residues. The optimum pH of MC-CPA is between neutral and basic, depending upon the substrate. The MC-CPA gene, CPA3, resides on chromosome 3 and contains 11 exons.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CPA3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité