Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-VNN2 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BS-12340R-FITC
BOSSBS-12340R-FITCEA 893 EUR InStock
BOSSBS-12340R-FITC
Anti-VNN2 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
Vanin-2 is a 520 amino acid GPI-anchor protein that belongs to the CN hydrolase family and BTD/VNN subfamily.Widely expressed with high expression in spleen and blood, vanin-2 is suggested to be involved in thymus homing of bone marrow cells, regulation of Integrin ∫2-mediated cell adhesion, and migration and motility of neutrophils. Vanin-2 exists as five alternatively spliced isoforms and is encoded by a gene mapping to human chromosome 6q23.2.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: VNN2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité