Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-L3MBTL3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BS-12342R-A647
BOSSBS-12342R-A647EA 893 EUR InStock
BOSSBS-12342R-A647
Anti-L3MBTL3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
Polycomb group (PcG) proteins are important for maintaining the transcriptionally repressed state of target genes and are thought to function via chromatin modification. PcG proteins assemble into multimeric protein complexes, which are involved in maintaining the transcriptional repressive state of genes over successive cell generations. PcG proteins are also required for normal maturation of myeloid progenitor cells. A putative PcG protein, L3MBTL3 (lethal(3)malignant brain tumor-like protein 3), also known as MBT-1 or KIAA1798, is a 780 amino acid protein containing three MBT repeats and one SAM (sterile alpha motif) domain. Localized to the nucleus, L3MBTL3 interacts with RING1B, another PcG protein that may be involved in the specification of anterior-posterior axis and cell proliferation in early development. L3MBTL3 exists as two isoforms produced by alternative splicing events.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: L3MBTL3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité