Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TRIB1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BS-12343R-CY5
BOSSBS-12343R-CY5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-12343R-CY5
Anti-TRIB1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
TRB-1 is a 372 amino acid protein that contains one protein kinase domain and belongs to the Ser/Thr protein kinase superfamily. Expressed ubiquitously with highest expression in bone marrow, thyroid gland, skeletal muscle and pancreas, TRB-1 interacts with MAPK kinases and is thought to regulate the activation of MAP kinses, possibly controlling MAP kinase cascades. The gene encoding TRB-1 maps to human chromosome 8, which consists of nearly 146 million base pairs, houses more than 800 genes and is associated with a variety of diseases and malignancies.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: TRIB1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité