Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FLVCR1 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-12344R-HRP
BOSSBS-12344R-HRPEA 893 EUR InStock
BOSSBS-12344R-HRP
Anti-FLVCR1 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
FLVCR is responsible for the exportation of cytoplasmic heme groups. It is believed that it may protect developing erythroid cells from heme toxicity. Expression of FLVCR in cells will cause susceptibility to FeLV-C (Feline leukemia virus subgroup C) in vitro. FLVCR is found in all hematopoietic tissues, including peripheral blood lymphocytes and fetal liver, and some expression is found in pancreas and kidney. It is down-regulated in haemopoietic progenitor cells undergoing differentiation and hemoglobinization.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: FLVCR
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité