Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NCKAP1L/HEM1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-12345R-A680
BOSSBS-12345R-A680EA 890 EUR InStock
BOSSBS-12345R-A680
Anti-NCKAP1L/HEM1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
HEM1 is a 1127 amino acid single-pass membrane protein that localizes to the cytoplasmic side of the cell membrane. One of several members of the highly conserved HEM family of tissue-specific transmembrane proteins, HEM1 is expressed in cells of hematopoietic origin where it is thought to play an important role in oogenesis. The gene encoding HEM1 maps to human chromosome 12, which encodes over 1100 genes and comprises approximately 4.5% of the human genome. Chromosome 12 is associated with a variety of diseases and afflictions, including hypochondrogenesis, achondrogenesis, Kniest dysplasia, Noonan syndrome and Trisomy 12p, which causes facial developmental defects and seizure disorders.

Type: Primary
Antigen: NCKAP1L/HEM1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 1-100/1127
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité