Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-STAB2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BS-12346R-A350
BOSSBS-12346R-A350EA 893 EUR InStock
BOSSBS-12346R-A350
Anti-STAB2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
Phosphatidylserine receptor that enhances the engulfment of apoptotic cells. Hyaluronan receptor that binds to and mediates endocytosis of hyaluronic acid (HA). Acts also, in different species, as a primary systemic scavenger receptor for heparin (Hep), chondroitin sulfate (CS), dermatan sulfate (DS), nonglycosaminoglycan (GAG), acetylated low-density lipoprotein (AcLDL), pro-collagen propeptides and advanced glycation end products (AGE). May serve to maintain tissue integrity by supporting extracellular matrix turnover or it may contribute to maintaining fluidity of bodily liquids by resorption of hyaluronan. Counter receptor which plays an important role in lymphocyte recruitment in the hepatic vasculature. Binds to both Gram-positive and Gram-negative bacteria and may play a role in defense against bacterial infection. The proteolytically processed 190 kDa form also functions as an endocytosis receptor for heparin internalisation as well as HA and CS.

Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 1:20-100; IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: STAB2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité