Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-EDA Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)

Fournisseur: Bioss
BS-12347R-A555
BOSSBS-12347R-A555EA 901 EUR InStock
BOSSBS-12347R-A555
Anti-EDA Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
Affected males of X-linked anhidrotic ectodermal dysplasia show hypotrichosis, abnormal teeth and absent sweat glands. Some of the patients reported by Halperin and Curtis showed mental defect also, but this is not an invariable feature. Ectodysplasin A (EDA) is a trimeric type II membrane protein that co-localizes with cytoskeletal structures at the lateral and apical surfaces of cells. EDA is expressed in hair follicles and in the epidermis of adult skin. The sequence of the longest isoform includes an interrupted collagenous domain of 19 Gly-X-Y repeats and a motif conserved in the tumor necrosis factor (TNF)-related ligand family. EDA is a member of the TNF-related ligand family involved in the early epithelial-mesenchymal interaction that regulates ectodermal appendage formation. Similar to other members of collagenous membrane proteins and members of TNF-related ligands, EDA is a type II membrane protein which forms trimers.

Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 1:20-100; IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: EDA
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité