Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-RASSF1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BS-1234R-A647
BOSSBS-1234R-A647EA 901 EUR InStock
BOSSBS-1234R-A647
Anti-RASSF1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
Potential tumor suppressor. Required for death receptor-dependent apoptosis. Mediates activation of STK3/MST2 and STK4/MST1 during Fas-induced apoptosis by preventing their dephosphorylation. When associated with MOAP1, promotes BAX conformational change and translocation to mitochondrial membranes in response to TNF and TNFSF1 stimulation. Isoform A interacts with CDC2, an activator of the anaphase-promoting complex, APC, resulting in the inhibition of APC activity and mitotic progression. Inhibits proliferation by negatively regulating cell cycle progression at the level of G1/S-phase transition by regulating accumulation of cyclin D1 protein. Isoform C has been shown not to perform these roles, no function has been identified for this isoform. Isoform A disrupts interactions among MDM2, DAXX and USP7, thus contributing to the efficient activation of TP53 by promoting MDM2 self-ubiquitination in cell-cycle checkpoint control in response to DNA damage.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: RASSF1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité