Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-STRA6 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-12351R
BOSSBS-12351REA 691 EUR InStock
BOSSBS-12351R
Anti-STRA6 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
STRA6 is a 667 amino acid, multi-pass cell membrane protein. Stra6 functions as a cell-surface receptor for the complex retinol-retinol binding protein (RBP/RBP4). Ultimately increasing cellular retinol uptake from the retinol-RBP complex, Stra6 removes retinol from RBP/RPB4 and transports it across the plasma membrane, where it is metabolized. Stra6 is broadly expressed, with 4 named isoforms that exist as a result of alternative splicing events. Mutations in the gene encoding Stra6 cause Matthew-Wood Syndrome, also known as Spear Syndrome. This syndrome is characterized by anophtalmia, mild facial dysmorphism and malformations of the heart, lung and diaphragm. The Stra6 gene maps to chromosome 15q24.1.

WB(1:100-1000), FCM(1:20-100), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: STRA6
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité