Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-STRA6 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BS-12351R-A350
BOSSBS-12351R-A350EA 893 EUR InStock
BOSSBS-12351R-A350
Anti-STRA6 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
STRA6 is a 667 amino acid, multi-pass cell membrane protein. Stra6 functions as a cell-surface receptor for the complex retinol-retinol binding protein (RBP/RBP4). Ultimately increasing cellular retinol uptake from the retinol-RBP complex, Stra6 removes retinol from RBP/RPB4 and transports it across the plasma membrane, where it is metabolized. Stra6 is broadly expressed, with 4 named isoforms that exist as a result of alternative splicing events. Mutations in the gene encoding Stra6 cause Matthew-Wood Syndrome, also known as Spear Syndrome. This syndrome is characterized by anophtalmia, mild facial dysmorphism and malformations of the heart, lung and diaphragm. The Stra6 gene maps to chromosome 15q24.1.

Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 1:20-100; IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: STRA6
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité