Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GSC Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-12352R-A750
BOSSBS-12352R-A750EA 890 EUR InStock
BOSSBS-12352R-A750
Anti-GSC Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Goosecoid is a homeodomain transcription factor with DNA binding specificity identical to that of the anterior morphogen 'bicoid' in Drosophila. During mouse embryogenesis, GSC influences development of the lower mandible and its associated musculature, including the tongue, the nasal cavity, and the nasal pits, as well as components of the inner ear and the external auditory meatus. The GSC gene encodes a member of the bicoid subfamily of the paired (PRD) homeobox family of proteins.

Type: Primary
Antigen: GSC
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 151-257/257
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité