Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ALX1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BS-12356R-A350
BOSSBS-12356R-A350EA 893 EUR InStock
BOSSBS-12356R-A350
Anti-ALX1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
ALX1 is a 326 amino acid protein specific to cervix and cartilage tissues. As well as having a homeobox domain, ALX1 also contains an OAR domain, which has been suggested to be important for DNA binding or protein-protein interactions and transactivation. First characterized from a rat chondrosarcoma tumor cell line, ALX1 is a homeobox transcription factor that regulates downstream target genes and has specifically shown to act as a transcriptional repressor for rat prolactin in vivo. Homozygous ALX1 deficient mice are born with acrania and meroanencephaly, suggesting ALX1 function in the development of the neural tube. It has also been suggested that ALX1 cooperates with ALX4 in limb development and craniofacial bone formation.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: ALX1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité