Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CFDP1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-12357R-CY7
BOSSBS-12357R-CY7EA 893 EUR InStock
BOSSBS-12357R-CY7
Anti-CFDP1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
CFDP1 is a 299 amino acid protein that is involved in embryogenesis and normal cell function. When treated with CFDP1 peptide, mouse molar teeth increase in size, whereas treating cells with against CFDP1 shows an increase in the number of apoptotic cells and gradual tooth disintegration. CFDP1 is highly expressed in developing mouse teeth and is expressed at lower levels in liver, lung and heart. The gene encoding CFDP1 maps to human chromsome 16, in a region that has been associated with inherited craniofacial diseases, such as fanconi anemia type A. There are two isoforms of CFDP1 that are produced as a result of alternative splicing events.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CFDP1
Clonality: Polyclonal
Clone: 0
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité