Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-YKL39/CHI3L2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BS-12358R-A350
BOSSBS-12358R-A350EA 893 EUR InStock
BOSSBS-12358R-A350
Anti-YKL39/CHI3L2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
YKL-39 is a 390 amino acid cartilage protein that belongs to the chitinase family of chitin-fragmenting hydrolases. Highly expressed in chondrocytes (cartilage cells) and synoviocytes (fibroblastic cells that line joint cavities), YKL-39 binds glycan structures with high affinity. Although related to bacterial chitinases, YKL-39 lacks the characteristic glutamate active site and, thus, does not have enzymatic chitinase activity. Patients affected with rheumatoid arthritis (RA) have autoimmunity against YKL-39, suggesting that YKL-39 is involved in osteoarthritic and/or rheumatoid joint disease. Additionally, YKL-39 is upregulated in early degenerative cartilage diseases (such as RA) and may be a marker of chondrocyte activation in these autoimmune conditions.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: YKL39/CHI3L2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité