Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-DMP1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-12359R-CY7
BOSSBS-12359R-CY7EA 876 EUR InStock
BOSSBS-12359R-CY7
Anti-DMP1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
DMP-1 is a member of the small integrin ligand N-linked glycoprotein family. It is important for the mineralization of bone and dentin. DMP-1 is expressed in bone, tooth and hypertrophic cartilage. It is synthesized by preosteoblasts and contains a large number of acidic domains. DMP-1 localizes to the nucleus of undifferentiated osteoblasts where it functions as a transcriptional regulator for osteoblast-specific gene activation and induces osteoblast differentiation. During osteoblast maturation, DMP-1 undergoes a conformational change and becomes phosphorylated by casein kinase II in response to an influx of calcium ions to the nucleus. DMP-1 is then exported to the extracellular matrix (ECM) where it regulates the nucleation of hydroxyapatite and the formation of calcified tissue. DMP-1 is proteolytically processed into N- and C-terminal fragments in the ECM of bone and dentin. The protein has also been identified in bone as a high molecular weight proteoglycan comprised of the N-terminal DMP-1 fragment and chondroitin sulfate.The loss of DMP-1 can result in hypomineralized bone.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: DMP1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité