Anti-HYAL1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Fournisseur: Bioss
BS-1235R-A488
BOSSBS-1235R-A488EA 893 EUR InStock
BOSSBS-1235R-A488
Anti-HYAL1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
May have a role in promoting tumor progression. May block the TGFB1-enhanced cell growth (By similarity). Overexpression of HYAL1 suppressed the growth rate of colon carcinoma cell tumors in an experimental model.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: HYAL1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité