Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FLRT1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BS-12361R-CY5
BOSSBS-12361R-CY5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-12361R-CY5
Anti-FLRT1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
The leucine-rich (LRR) repeat is a 20-30 amino acid motif that forms a hydrophobic å/∫ horseshoe fold, allowing it to accommodate several leucine residues within a tightly packed core. All LRR repeats contain a variable segment and a highly conserved segment, the latter of which accounts for 11 or 12 residues of the entire LRR motif. FLRT1 (fibronectin leucine rich transmembrane protein 1) is a 646 amino acid single-pass type I membrane protein that contains one fibronectin type-III domain and ten LRR repeats. Expressed in kidney and brain, FLRT1 is thought to play a role in cell adhesion and receptor signaling. FLRT1 shares similarity with FLRT2 and FLRT3 and is subject to post-translational N-glycosylation. The gene encoding FLRT1 maps to human chromosome 11, which houses over 1,400 genes and comprises nearly 4% of the human genome.

Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 1:20-100; IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: FLRT1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité