Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SIX2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-12365R
BOSSBS-12365REA 719 EUR InStock
BOSSBS-12365R
Anti-SIX2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The Six proteins (sine oculis) are a family of homeodomain transcription factors that share a conserved DNA binding domain. Six2, Six4 (AREC3) and Six5 bind to the same DNA sequence, indicating that they may regulate the same target genes. Six1 and Six4 are both capable of transactivating MEF3 site containing reporter genes, such as myogenin. It has been demonstrated that alterations to homeobox-containing genes may result in cancer. Six1 expression has been shown to be absent or low in normal adult tissues, although it is expressed in several tumor types, including breast carcinoma. Six1 overexpression has been shown to abrogate the G2 cell cycle checkpoint. Six2 is highly expressed in fetal tissues but expression is limited in adult tissues.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: SIX2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité