Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SUMF1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-12366R
BOSSBS-12366REA 719 EUR InStock
BOSSBS-12366R
Anti-SUMF1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
SUMF1 is a 374 amino acid alternatively spliced protein that localizes to the lumen of the endoplasmic reticulum and belongs to the sulfatase-modifying factor family. Expressed ubiquitously with highest expression in liver, kidney and pancreas, SUMF1 exists as either a monomer, a homodimer or a heterodimer (with SUMF2) and functions to oxidize sulfatase cysteine residues to an active FGIy residue, thereby playing an important role in sulfatase activity. Defects in the gene encoding SUMF1 are the cause of multiple sulfatase deficiency (MSD), a heterogeneous disorder characterized by metachromatic leukodystrophy, mucopolysaccharidosis, chondrodysplasia punctata, hydrocephalus, ichthyosis, neurologic deterioration and developmental delay.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: SUMF1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité