Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FERMT2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BS-12371R-CY5
BOSSBS-12371R-CY5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-12371R-CY5
Anti-FERMT2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
Mig-2 recruits migfilin to cell-matrix adhesions, while the interaction with filamin mediates the association of migfilin with actin filaments. Together, Mig-2, migfilin and filamin define a connection between cell matrix adhesions and the actin cytoskeleton and participate in the orchestration of actin assembly and cell shape modulation. Mig-2 expression is transcriptionally elevated in leiomyomas and could be involved in its hormone-mediated growth of leiomyomas of the uterus. Expression of Mig-2 is ubiquitous, and it is found in numerous tumor tissues.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: Kindlin 2/MIG2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité