Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MEGF10 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-12372R-A750
BOSSBS-12372R-A750EA 890 EUR InStock
BOSSBS-12372R-A750
Anti-MEGF10 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
MEGF10 is a 1140 amino acid protein encoded by the human gene MEGF10. MEGF10 belongs to the MEGF family and contains fifteen EGF-like domains and one EMI domain. The engulfment of dying cells is a specialised form of phagocytosis that is highly conserved across evolution and is mediated by the concerted action of several molecules. MEGF10 is an engulfment receptor protein that localizes to the plasma membrane in a punctuated pattern. The MEGF10 protein shares structural similarities with nematode engulfment receptor cell death abnormal-1 (CED-1). MEGF10 function is modulated by the ATP binding cassette transporter ABCA1, which is an ortholog to CED-7. It is expressed at the cell surface in clusters around cell corpses during engulfment, and during the engulfment of apoptotic thymocytes is recruited to the bottom of the forming phagocytic cup.

Type: Primary
Antigen: MEGF10
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 55-150/1140
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité