Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-STK33 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-12373R
BOSSBS-12373REA 691 EUR InStock
BOSSBS-12373R
Anti-STK33 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The phosphorylation and dephosphorylation of proteins on serine and threonine residues is an essential means of regulating a broad range of cellular functions in eukaryotes, including cell division, homeostasis and apoptosis. A group of proteins that are intimately involved in this process are the serine/threonine (Ser/Thr) protein kinases. STK33 (serine/threonine kinase 33) is a 514 amino acid protein that belongs to the CaMK (calcium/calmodulin dependent kinase) subfamily of structurally related serine/threonine kinases. Widely expressed at low levels with predominant expression in testis, lung, retina and fetal organs such as brain, heart and spinal cord, STK33 contains one protein kinase domain and functions as a Ser/Thr protein kinase with a possible role in spermatogenesis. The gene encoding STK33 lies within a region on chromosome 11 that has been associated with a variety of defects, including Long QT syndrome, T-cell leukemia, Beckwith-Wiedemann syndrome, Usher syndrome 1C and various other malignancies.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: STK33
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité