Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-STC2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BS-12379R-CY5
BOSSBS-12379R-CY5EA 858 EUR InStock
BOSSBS-12379R-CY5
Anti-STC2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
Stanniocalcin 1 (STC1) and stanniocalcin 2 (STC2) are mammalian peptide hormones that were previously considered to be present only in bony fish, where they are involved in calcium homeostasis. STC1 plays a role in calcium and phosphate homoeostasis and is phosphorylated in vitro by protein kinase C, and STC2 is phosphorylated in vitro by casein kinase II (CK2). A human fibrosarcoma cell line, HT1080, expresses both STC1 and STC2 as secreted phosphoproteins in vivo, with STC2 being phosphorylated by an ecto-CK2-like enzyme. STC1 and STC2 have opposite effects on calcium and phosphate homeostasis, namely anti-hypercalcemic and anti-hypocalcemic actions, respectively. STC1 and STC2 are detected in human adrenal tumors, such as pheochromocytoma, differentiated neuroblastoma aldosterone-producing adenoma, and in cultured adrenal tumor cells (rat pheochromocytoma PC-12 cells and human neuroblastoma NB-1 cells).

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: STC2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité