Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-EYA3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-12382R-A750
BOSSBS-12382R-A750EA 890 EUR InStock
BOSSBS-12382R-A750
Anti-EYA3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
EYA3 is a 573 amino acid protein that localizes to both the nucleus and the cytoplasm and is one of several mammalian homologs of the Drosophila Eya (eyes absent) protein. Existing as two alternatively spliced isoforms, EYA3 possesses magnesium-catalysed phosphatase activity and is thought to play a role in transcriptional regulation during organogenesis. Specifically, EYA3 interacts with proteins such as Six1 and, via this interaction, functions to activate the expression of genes that are involved in cellular proliferation and organ development. Upon DNA damage, EYA3 may be phosphorylated by ATM or ATR. The gene encoding EYA3 maps to chromosome 1, which spans about 260 million base pairs and comprises nearly 8% of the human genome.

Type: Primary
Antigen: EYA3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 371-470/573
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité