Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HES3 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BS-12384R-CY5
BOSSBS-12384R-CY5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-12384R-CY5
Anti-HES3 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
The Drosophila hairy and Enhancer of split genes encode basic helix-loop-helix (bHLH) transcriptional repressors that function in the Notch signaling pathway and control segmentation and neural development during embryogenesis. The mammalian homologues of Drosophila hairy and Enhancer of split are the HES gene family members, HES1-6, which also encode bHLH transcriptional repressors that regulate myogenesis and neurogenesis. The HES family members form a complex with TLE, the mammalian homologue of Groucho, and this interaction is mediated by the carboxy terminal WRPW motif of the HES proteins. The HES/TLE complex functions by directly binding to DNA, instead of interfering with activator proteins. Most HES family members, including HES1 and HES5, preferentially bind to the N box (CACNAG) as opposed to the E box (CANNTG). HES2 binds to both N and E box sites, while HES6 does not bind DNA. Rather, HES6 inhibits HES1 activity, thereby promoting transcription. HES1 and HES2 are expressed in a variety of adult and embryonic tissues. HES3 is expressed exclusively in cerebellar Purkinje cells, and HES5 is found solely in the nervous system. HES6 is produced in brain as well as in the limb buds of developing embryos.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: HES3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité