Anti-IPMK Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Fournisseur: Bioss
BS-12385R-A555
BOSSBS-12385R-A555EA 893 EUR InStock
BOSSBS-12385R-A555
Anti-IPMK Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
Inositol polyphosphate multikinase (IPMK) belongs to the inositol phosphokinase (IPK) family and is characterized as having a broad substrate specificity. However, IPMK displays a preference for inositol-1,4,5-trisphosphate (Ins(1,4,5)P3) and inositol 1,3,4,6-tetrakisphosphate (Ins(1,3,4,6)P4). IPMK is ubiquitously expressed with the highest expression in skeletal muscle, liver, placenta, lung, peripheral blood leukocytes, kidney, spleen and colon. IPMK is localized to the nucleus, where it may play a role in the regulation of calcium release from intracellular stores and has been implicatedMore Product Information
Collapse All
Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
100 µl BOSSBS-12385R-A555
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité