Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RAB23 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BS-12389R-CY5
BOSSBS-12389R-CY5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-12389R-CY5
Anti-RAB23 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
The Ras-related superfamily of guanine nucleotide binding proteins includes the R-Ras, Rap, Ral/Rec and Rho/Rab subfamilies. Increasing data suggests an important role for Rab proteins in either endocytosis or in biosynthetic protein transport. The process of transporting newly synthesized proteins from the endoplasmic reticulum to various stacks of the Golgi complex and to secretory vesicles involves the movement of carrier vesicles and requires Rab protein function. Rab proteins are also an integral part of endocytic pathways. Rab 23, also known as HSPC137, is a 237 amino acid member of the Rab family of proteins and localizes to the cytoplasmic side of the cell membrane. Rab 23 is believed to play a role in intracellular protein transportation and signal transduction mediated by small GTPases. Mutations in the gene encoding Rab 23 may result in Carpenter syndrome, also known as ACPS2 (acrocephalopolysyndactyly type 2), a condition characterized by obesity, cardiac defects, polysyndactyly and craniosynostosis.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: RAB23
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité