Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-BCL9 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BS-12393R-CY5
BOSSBS-12393R-CY5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-12393R-CY5
Anti-BCL9 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
Bcl-9L is a 1,499 amino acid protein that localizes to the nucleus and contains a specialized C-terminal domain that is important for its overall activity. Expressed in breast tissue, as well as in eye, lung, prostate and various carcinomas, Bcl-9L functions as a transcriptional activator that forms a complex with Parafibromin and β-catenin and is thought promote the transcriptional activity of Parafibromin and enhance the neoplastic transforming activity of β-catenin. Bcl-9L exists as multiple alternatively spliced isoforms and is thought to be involved in tumorigenesis, possibly playing a role in tumor transformation and metastasis. The gene encoding Bcl-9L maps to human chromosome 11, which houses over 1,400 genes and comprises nearly 4% of the human genome. Jervell and Lange-Nielsen syndrome, Jacobsen syndrome, Niemann-Pick disease, hereditary angioedema and Smith-Lemli-Opitz syndrome are associated with defects in genes that maps to chromosome 11.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: BCL9
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité