Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-DTX2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-12394R-A680
BOSSBS-12394R-A680EA 890 EUR InStock
BOSSBS-12394R-A680
Anti-DTX2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
DTX2 belongs to the Deltex family. It contains one RING-type zinc finger and two WWE domains. DTX2 is a regulator of Notch Signalling, a Signalling pathway involved in cell-cell communications that regulates a broad spectrum of cell-fate determinations. It probably acts both as a positive and negative regulator of Notch, depending on the developmental and cell context; mediates the antineural activity of Notch, possibly by inhibiting the transcriptional activation mediated by MATCH1. DTX2 also functions as an ubiquitin ligase protein in vitro, suggesting that it may regulate the Notch pathway via some ubiquitin ligase activity. The WWE domains are thought to mediate some protein-protein interaction, and are frequently found in ubiquitin ligases. There are two named isoforms.

Type: Primary
Antigen: DTX2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 331-430/622
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité