Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MAML2 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BS-12397R-FITC
BOSSBS-12397R-FITCEA 893 EUR InStock
BOSSBS-12397R-FITC
Anti-MAML2 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
Notch receptors are involved in cell-fate determination in organisms as diverse as flies, frogs, and humans (1). The 'mastermind' gene has been identified in multiple genetic screens for modifiers of Notch mutations in Drosophila melanogaster (2). In Drosophila, loss-of-function mutations of Notch produce a 'neurogenic' phenotype in which cells destined to become epidermis switch fate and differentiate to neural cells (2). The human homolog, mastermind-like 1 (Mam1), localizes to nuclear bodies (2-4). Mam1 binds to the ankyrin repeat domain of all four mammalian Notch receptors, forms a DNA-binding complex with ICN and RBP-Jk, and amplifies Notch-induced transcription of Hes1 (2). Mam1 is an essential component of the transcriptional apparatus of Notch signaling (5). The gene which encodes Mam1 maps to human chromosome 5 (4).

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: MAML2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité