Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-MAML2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BS-12398R-CY3
BOSSBS-12398R-CY3EA 893 EUR InStock
BOSSBS-12398R-CY3
Anti-MAML2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
The three MAML genes are widely expressed in adult tissues but exhibit distinct expression patterns in mouse early spinal cord development. All MAML proteins localize to nuclear bodies, share a conserved basic domain in their N termini that binds to the ankyrin repeat domain of Notch, and contain a transcriptional activation domain in their C termini. MAML3 acts as a transcriptional coactivator for NOTCH proteins and has been shown to amplify NOTCH-induced transcription of HES1.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: MAML2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité