Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MAML2 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-12398R-HRP
BOSSBS-12398R-HRPEA 893 EUR InStock
BOSSBS-12398R-HRP
Anti-MAML2 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
The three MAML genes are widely expressed in adult tissues but exhibit distinct expression patterns in mouse early spinal cord development. All MAML proteins localize to nuclear bodies, share a conserved basic domain in their N termini that binds to the ankyrin repeat domain of Notch, and contain a transcriptional activation domain in their C termini. MAML3 acts as a transcriptional coactivator for NOTCH proteins and has been shown to amplify NOTCH-induced transcription of HES1.

Recommended Dilutions: IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: MAML2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité