Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NLE1 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-12401R-HRP
BOSSBS-12401R-HRPEA 858 EUR InStock
BOSSBS-12401R-HRP
Anti-NLE1 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
The Notch signaling pathway is an evolutionary conserved system that is involved in intracellular communication. Notch receptors play an important role in development and cell-fate decisions. Notchless is a loss-of-function mutant allele that encodes for protein NLE1 (notchless homolog 1). NLE1 is a 485 amino acid WD40-repeat protein that binds to the cytoplasmic domain of Notch, regulating its signaling activity in Drosophila melanogaster and in mice. Deletion of the NLE1 gene in mice during the early stages of development results in embryonic death, while gene deletion in the late stages of development leads to activation of a caspase-3-dependent apoptotic pathway. In plants, NLE1 is crucial for normal cellular growth and development. Under-expression during shoot proliferation causes pleiotropic defects such as delayed flowering and abnormal organ maturation. It may also play a role in 60S ribosomal subunit biogenesis in yeast. NLE1 contains eight WD40 domains and produces one isoform due to alternative splicing.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: NLE1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité