Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RBM15 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BS-12402R-A647
BOSSBS-12402R-A647EA 893 EUR InStock
BOSSBS-12402R-A647
Anti-RBM15 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
RBM15 is a 977 amino acid protein that localizes to the nucleus and contains one SPOC domain and three RRM domains. Expressed as multiple alternatively spliced isoforms, RBM15 interacts with Epstein-Barr (EBV) viral proteins and is thought to be involved in the regulation of Hox genes, possibly via interactions with RNA and spliceosome components. RBM15 is subject to post-translational phosphorylation, probably by ATM or ATR. Chromosomal aberrations involving the RBM15 gene, which localizes to human chromosome 1, may be associated with the development of acute megakaryoblastic leukemia.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: RBM15
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité