Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RBM15/SPEN Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-12402R-A750
BOSSBS-12402R-A750EA 890 EUR InStock
BOSSBS-12402R-A750
Anti-RBM15/SPEN Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
RBM15 is a 977 amino acid protein that localizes to the nucleus and contains one SPOC domain and three RRM domains. Expressed as multiple alternatively spliced isoforms, RBM15 interacts with Epstein-Barr (EBV) viral proteins and is thought to be involved in the regulation of Hox genes, possibly via interactions with RNA and spliceosome components. RBM15 is subject to post-translational phosphorylation, probably by ATM or ATR. Chromosomal aberrations involving the RBM15 gene, which localizes to human chromosome 1, may be associated with the development of acute megakaryoblastic leukaemia.

Type: Primary
Antigen: RBM15/SPEN
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 151-250/977
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité