Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-TLE4 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-12403R-CY7
BOSSBS-12403R-CY7EA 893 EUR InStock
BOSSBS-12403R-CY7
Anti-TLE4 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
The Notch signaling pathway controls cellular interactions important for the specification of a variety of fates in both invertebrates and vertebrates. Key players in the Notch pathway are the TLE genes (for transducin-like enhancer of split, also designated ESG for enhancer of split groucho), which are human homologs of the Drosophila groucho gene. Groucho is a transcriptional repressor that plays a key role in neurogenesis, segmentation and sex determination. TLEs associate with chromatin in live cells and specifically with Histone H3, but not with other core histones. Expression of the TLE genes, TLE1, TLE2, TLE3 and TLE4, correlate with immature epithelial cells that are progressing toward a terminally differentiated state, suggesting a role during epithelial differentiation. TLE1, TLE2 and TLE3 have elevated expression in cervical squamous metaplasias and carcinomas, while TLE4 is most highly expressed in the brain, particularly in the caudate nucleus. TLE1 and TLE4 contain SP and WD40 domains, through which TLE1 binds AML1 to inhibit AML1-induced transactivation of the CSF1 receptor. In early stages of cell differentiation, TLE1 is upregulated, and TLE2 and TLE4 are downregulated. In later stages, TLE2 and TLE4 are upregulated, and expression of TLE1 decreases.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: TLE4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité