Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FJX1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-12404R
BOSSBS-12404REA 719 EUR InStock
BOSSBS-12404R
Anti-FJX1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
FJX1 is a 437 amino acid protein that belongs to the FJX1/FJ family. FJX1 is highly conserved in vertebrates and is expressed in the peripheral nervous system, epithelial cells of multiple organs and during limb development. FJX1 is processed and secreted as a presumptive ligand and may act as an inhibitor of dendrite extension and branching. In Drosophila, FJX1 is important for growth and differentiation of legs and wings, and for proper development of the eyes. FAT4, an essential gene that has a key role in vertebrate PCP (planar cell polarity), represses FJX1 expression which may lead to cystic diseases in humans.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: FJX1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité