Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-MAPK6/ERK3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-12405R-A680
BOSSBS-12405R-A680EA 890 EUR InStock
BOSSBS-12405R-A680
Anti-MAPK6/ERK3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Mitogen-activated protein kinase (MAPK) Signalling pathways involve closely related MAP kinases, including extracellular-signal-related kinase 3 (ERK 3, also designated PRKM6 and p97MAPK). Serum, growth factors and phorbol esters can initiate ERK 3 Signalling pathways. Despite lacking a definitive nuclear localisation sequence, ERK 3 constitutively localizes to the nucleus upon activation. p38 pathway activation-dependent upregulation of ERK 3 is independent of the status of p53, Bcl-2 and caspase-3 during cell stress and damage induced by proteasome inhibition, suggesting ERK 3 in part mediates intracellular defense or cell rescue. The human ERK 3 gene maps to chromosome 15q21.2 and encodes a 721 amino acid protein.

Type: Primary
Antigen: MAPK6/ERK3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 21-120/721
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité