Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SNX10 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-12408R-A680
BOSSBS-12408R-A680EA 890 EUR InStock
BOSSBS-12408R-A680
Anti-SNX10 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Sorting nexin (SNX) proteins are members of a large family of hydrophilic PX (phospholipid-binding motif) domain-containing proteins that interact with a variety of receptor types. SNXs are widely expressed, although the tissue distribution of each SNX mRNA varies. The ability of SNXs to bind specific phospholipids, as well as their tendency to form protein-protein complexes, suggests a role for these proteins in cellular membrane trafficking and protein sorting. SNXs may also function specifically in pro-degradative sorting, internalisation, endosomal recycling or simply in endosomal sorting. SNX10 (Sorting nexin-10) is a 201 amino acid protein that contains one phox domain and belongs to the SNX family. Like other members of the SNX family, SNX10 is thought to play a role in intracellular trafficking events throughout the cell.

Type: Primary
Antigen: SNX10
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 11-100/201
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité