Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Prickle Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BS-12411R-A350
BOSSBS-12411R-A350EA 858 EUR InStock
BOSSBS-12411R-A350
Anti-Prickle Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
Prickle1 is an 831 amino acid protein that contains one PET domain and three LIM zinc-binding domains and localizes to the cytoplasm, as well as to the nuclear membrane. Expressed at higher levels in placenta and at lower levels in liver, brain, kidney, lung and pancreas, Prickle1 is thought to function as a nuclear receptor that interacts with NRSF, a silencer protein that binds the DNA sequence element NRSE (neuron-restrictive silencer element). Defects in the gene encoding Prickle1 are associated with autosomal recessive progressive myoclonic epilepsy-1B, which is characterized by quick jerks of the arms, shoulders or legs. The gene encoding Prickle1 maps to human chromosome 12, which encodes over 1,100 genes and comprises approximately 4.5% of the human genome.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: Prickle
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité