Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SP1 Thr453 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-12412R-A680
BOSSBS-12412R-A680EA 881 EUR InStock
BOSSBS-12412R-A680
Anti-SP1 Thr453 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Sp1 is a sequence-specific transcription factor that recognizes GGGGCGGGGC and closely related sequences, which are often referred to as GC boxes. Sp1 was initially identified as a HeLa cell-derived factor that selectively activates in vitro transcription from the SV40 promoter and binds to the multiple GC boxes in the 21-bp repeated elements in SV40. The sequence specificity of DNA binding is conferred by Zn (II) fingers, whereas a different region of Sp1 appears to regulate the affinity of DNA binding. Sp1 belongs to a subgroup of transcription factors that are phosphorylated upon binding to promoter sequences. Evidence suggests that the early growth response gene, Erg-1 (also known as Zif268 or NGF1-A) (7), may downregulate certain mammalian gene promoters by competing with Sp1 for binding to an overlapping binding motif. The gene encoding human Sp1 maps to chromosome 12q13.1.

Type: Primary
Antigen: SP1 Thr453
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité