Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-AMHR2 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-12414R-HRP
BOSSBS-12414R-HRPEA 893 EUR InStock
BOSSBS-12414R-HRP
Anti-AMHR2 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
MISR II is a 573 amino acid protein encoded by the human gene AMHR2. MISR II belongs to the protein kinase superfamily, TKL Ser/Thr protein kinase family, TGFB receptor subfamily and contains one protein kinase domain. Upon ligand binding, MISR II forms a receptor complex consisting of two type II and two type I transmembrane serine/threonine kinases. These type II receptors rylate and activate type I receptors which autophosphorylate, then bind and activate Smad transcriptional regulators. MISR II also acts as a receptor for anti-Muellerian hormone. Defects in AMHR2 are the cause of persistent Muellerian duct syndrome type 2 (PMDS-2). PMDS-2 is a form of male pseudo-hermaphroditism characterized by a failure of Muellerian duct regression in otherwise normal males.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: AMHR2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité