Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ACTR1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-12415R-A680
BOSSBS-12415R-A680EA 890 EUR InStock
BOSSBS-12415R-A680
Anti-ACTR1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Members of the transforming growth factor b superfamily bind to a pair of transmembrane proteins, known as receptor types I and II, which contain serine/threonine kinases and associate to form a Signalling complex. Activin has been shown to bind a heteromeric noncovalent complex, which consists of a type I receptor, ACTR-IA (also designated ACVRI and ALK-2) or ACTR-IB (also designated ALK-4 and SKR2), and a type II receptor, ACTR-IIA (also designated ACVR2A) or ACTR-IIB (also designated ACVR2B). Both receptor types are highly expressed in brain. The activin receptor family members are thought to mediate distinct effects on gene expression, cell differentiation, and morpho- genesis in a dose dependent fashion.

Type: Primary
Antigen: ACTR1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 65-160/509
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité