Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ACVR1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BS-12415R-CY5
BOSSBS-12415R-CY5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-12415R-CY5
Anti-ACVR1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
Members of the transforming growth factor b superfamily bind to a pair of transmembrane proteins, known as receptor types I and II, which contain serine/threonine kinases and associate to form a signaling complex (1). Activin has been shown to bind a heteromeric noncovalent complex, which consists of a type I receptor, ACTR-IA (also designated ACVRI and ALK-2) or ACTR-IB (also designated ALK-4 and SKR2), and a type II receptor, ACTR-IIA (also designated ACVR2A) or ACTR-IIB (also designated ACVR2B) (1–6). Both receptor types are highly expressed in brain (5). The activin receptor family members are thought to mediate distinct effects on gene expression, cell differentiation, and morpho- genesis in a dose dependent fashion (5,6).

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: ACVR1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité